Europium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
13213.06
13213.14
13213.06EA
162
EUR
13213.06
13213.14
Europium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III)bromid Hydrat
Purity: 99.99%
Molecular Formula: EuBr3.xH2O
Formula Weight: 391.69(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049921
Formel:
Br₃Eu·H₂O Molekulargewicht: 409.69 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049921 CAS-Nummer: 560069-78-5 EINECS: 237-349-5 |