Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342165-250G 342165-50G
SIAL342165-250GEA 443 EUR
SIAL342165-250G SIAL342165-50G
Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat
Formel: H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O
MDL Number: MFCD00150423
CAS-Nummer: 54723-94-3
EINECS: 234-714-0