Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
317100500
317100010
317102500
ACRO317100500EA
73.3
EUR
ACRO317100500
ACRO317100010
ACRO317102500
Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat
Triammoniumdodecamolybdophosphat Hydrat
Formel:
H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00150423 CAS-Nummer: 54723-94-3 EINECS: 234-714-0 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤250 ppm |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |