D(-)-N-Methylglucamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9179-100G M9179-1KG M9179-500G
SIALM9179-100GEA 104 EUR
SIALM9179-100G SIALM9179-1KG SIALM9179-500G
D(-)-N-Methylglucamin, Sigma-Aldrich®
D(-)-N-Methylglucamin
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004707
CAS-Nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154