D(-)-N-Methylglucamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Meglumine, (-)-1-Deoxy-1-(methylamino)-D-glucitol, N-Methyl-D-glucamine, (-)-N-Methyl-D-glucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Methylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol, (-)-1-Methylamino-1-deoxy-D-glucitol
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2004-100G M2004-1KG M2004-500G
SIALM2004-100GEA 45 EUR
SIALM2004-100G SIALM2004-1KG SIALM2004-500G
D(-)-N-Methylglucamin, Sigma-Aldrich®
D(-)-N-Methylglucamin
Formel: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Schmelzpunkt: 128…131 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004707
CAS-Nummer: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 12,06154