di-Natriummetasilicat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium metasilicate pentahydrate
71746-1KG
71746-250G
SIAL71746-1KGEA
51.2
EUR
SIAL71746-1KG
SIAL71746-250G
di-Natriummetasilicat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriummetasilicat Pentahydrat
Formel:
Na₂SiO₃·5H₂O Molekulargewicht: 212.14 g/mol Schmelzpunkt: 72.2 Dichte: 1.749 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00149176 CAS-Nummer: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 UN-Nummer: 3253 ADR: 8 III Merck Index: 13,08716 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...