L(-)-Cystin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C7602-100G C7602-10MG C7602-1KG C7602-25G
SIALC7602-100GEA 123 EUR
SIALC7602-100G SIALC7602-10MG SIALC7602-1KG SIALC7602-25G
L(-)-Cystin, Sigma-Aldrich®
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 261…262 °C
Dichte: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064228
CAS-Nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811