Natriumsulfid Hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
di-Sodium sulphide hydrate
83756.290EA
127
EUR
83756.290
83756.230
Natriumsulfid Hydrat, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumsulfid Hydrat
Formel:
Na₂S·~3H₂O Siedepunkt: ~920 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 50 °C Dichte: ∼1.43 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149183 CAS-Nummer: 27610-45-3 EINECS: 215-211-5 UN-Nummer: 1849 ADR: 8,II REACH-Nummer: 01-2119513694-38 Merck Index: 12,08829 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 58.0 - 64.0 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 125 ppm |
SO3 (Sulphite) | Max. 0.6 % |
S2O3 (Thiosulphate) | Max. 0.5 % |