L(-)-Cystin, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 631 EUR
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-Cystin, Millipore®
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Molekulargewicht: 240.3 g/mol
Siedepunkt: 428
Schmelzpunkt: 261…262 °C
Dichte: 1.677 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064228
CAS-Nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811