di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
N350.1
N350.2
N350.5
ROTHN350.1EA
40.1
EUR
ROTHN350.1
ROTHN350.2
ROTHN350.5
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Molekulargewicht: 358.14 g/mol Schmelzpunkt: 35 Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |