tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
04249-500G 04249-1KG
SIAL04249-500GEA 68 EUR
SIAL04249-500G SIAL04249-1KG
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat
Formel: K₃O₄P·1H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150410
CAS-Nummer: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1