tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat ≥95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium phosphate monohydrate, Potassium phosphate tribasic monohydrate, Potassium phosphate hydrate
41586.36 41586.A3
41586.36EA 132 EUR
41586.36 41586.A3
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat ≥95%
tri-Kaliumorthophosphat Monohydrat
Purity: 95% CAS No.: 27176-10-9 Molecular Formula: K3PO4.H2O Formula Weight: 230.28 (212.27anhy) Physical Form: Granular Density: 2.564 MDL No.: MFCD00150410
Formel: K₃O₄P·1H₂O
Molekulargewicht: 230.28 g/mol
Dichte: 2.564
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150410
CAS-Nummer: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1