L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine

84959-100G 84959-25G
SIAL84959-100GEA 426 EUR
SIAL84959-100G SIAL84959-25G
L(+)-Serin, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR