L(+)-Serin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16020.0025
8.16020.0100
8.16020.0025EA
46.9
EUR
8.16020.0025
8.16020.0100
L(+)-Serin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Serin
Formel:
C₃H₇NO₃ Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 215…225 °C Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064224 CAS-Nummer: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Merck Index: 14,00846 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 364 g/l (20 °C) |
Melting Point | 215 - 225 °C decomposes |
Molar Mass | 105.09 g/mol |
Bulk Density | 570 kg/m3 |
pH | 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C) |