Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455989-100G
455989-25G
SIAL455989-100GEA
521
EUR
SIAL455989-100G
SIAL455989-25G
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel:
K₄Fe(CN)₆·3H₂O Schmelzpunkt: 70 °C Dichte: 1,889 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167023 CAS-Nummer: 14459-95-1 EINECS: 237-722-2 Merck Index: 12,07793 |