L(+)-Serin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
A1708.0100 A1708.1000
A1708.0100EA 66.8 EUR
A1708.0100 A1708.1000
L(+)-Serin
L(+)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 215…225 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (22 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846