D(-)-Serin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
227070050 227070250 227071000
ACRO227070050EA 30.5 EUR
ACRO227070050 ACRO227070250 ACRO227071000
D(-)-Serin 98%
D(-)-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Schmelzpunkt: 220 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004269
CAS-Nummer: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (105°C, 3 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -13.0° to -16.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)