Hexachloroplatinsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
81080-1G 81080-5G
SIAL81080-1GEA 134 EUR
SIAL81080-1G SIAL81080-5G
Hexachloroplatinsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
Schmelzpunkt: 60 °C
MDL Number: MFCD00149909
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN-Nummer: 2507
ADR: 8,III