Hexachloroplatinsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
520896-1G
520896-25G
520896-5G
SIAL520896-1GEA
192
EUR
SIAL520896-1G
SIAL520896-25G
SIAL520896-5G
Hexachloroplatinsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Formel:
H₂Cl₆Pt·H₂O Schmelzpunkt: 60 °C |
MDL Number:
MFCD00149909 CAS-Nummer: 26023-84-7 EINECS: 241-010-7 UN-Nummer: 2507 ADR: 8,III |