Hexachloroplatinsäure Hydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate hydrate, Chloroplatinic acid hydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hydrate, Hydrogen hexachloroplatinate(IV) hydrate
405010010 405010050 405010250
405010010.EA 115 EUR
405010010. 405010050. 405010250.
Hexachloroplatinsäure Hydrat ACS
Hexachloroplatinsäure Hydrat
Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
Schmelzpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149910
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN-Nummer: 2507
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay ≥37.50 % (Pt)
Solubility (in alcohol) Passes test
Suitability (for K determination) Passes test
Impurity ≤0.05 % Alkali and other salts (as sulfates)
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %