Methyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
M-Clarity™ quality level = MQ100
230340-100G 230340-5G
SIAL230340-100GEA 41.2 EUR
SIAL230340-100G SIAL230340-5G
Methyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Methyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₄H₈O₃
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064265
CAS-Nummer: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN-Nummer: 3272
ADR: 3,III