Methyl-(S)-(-)-lactat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-Methyl 2-hydroxypropanoate, Methyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Sodium carboxymethyl cellulose
Purity: 97%
CAS No.: 27871-49-4
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.11
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point: -44°
Boiling Point: 135-138°
Beilstein Reference: 1720587
Optical Rotation: -8.2° (neat)
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00064265
Formel:
C₄H₈O₃ Siedepunkt: 135…138 °C Schmelzpunkt: –44 °C Dichte: 1.092 Flammpunkt: 49 °C (120 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064265 CAS-Nummer: 27871-49-4 EINECS: 248-704-9 UN-Nummer: 3272 ADR: 3,III |