Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

P4006-100G P4006-10G P4006-250G P4006-25G P4006-500G
SIALP4006-100GEA 127 EUR
SIALP4006-100G SIALP4006-10G SIALP4006-250G SIALP4006-25G SIALP4006-500G
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Molekulargewicht: 2898.07 g/mol
Schmelzpunkt: 107
MDL Number: MFCD00011342
CAS-Nummer: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07450

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR