Ethyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate
M-Clarity™ quality level = MQ200
E34102-100G
E34102-500G
E34102-5G
SIALE34102-100GEA
37.7
EUR
SIALE34102-100G
SIALE34102-500G
SIALE34102-5G
Ethyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel:
C₅H₁₀O₃ Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1.042 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 53 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004518 CAS-Nummer: 687-47-8 EINECS: 211-694-1 UN-Nummer: 1192 ADR: 3,III Merck Index: 12,03850 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...