Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
79690-100G
79690-25G
79690-500G
SIAL79690-100GEA
73.1
EUR
SIAL79690-100G
SIAL79690-25G
SIAL79690-500G
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O Molekulargewicht: 2898.07 g/mol Schmelzpunkt: 107 |
MDL Number:
MFCD00011342 CAS-Nummer: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,07450 |