Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
455970-10G
455970-50G
SIAL455970-10GEA
180
EUR
SIAL455970-10G
SIAL455970-50G
Wolframatophosphorsäure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Wolframatophosphorsäure Hydrat
Formel:
H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O Molekulargewicht: 2898.07 g/mol Schmelzpunkt: 107 |
MDL Number:
MFCD00011342 CAS-Nummer: 12501-23-4 EINECS: 215-682-7 UN-Nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,07450 |