Ethyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethyl (S)-(-)-2-hydroxypropionate, Ethyl L(-)-lactate, (S)-Ethyl 2-hydroxypropanoate, (S)-(-)-Ethyl lactate

M-Clarity™ quality level = MQ100

69799-1L 69799-250ML
SIAL69799-1LEA 101 EUR
SIAL69799-1L SIAL69799-250ML
Ethyl-(S)-(-)-lactat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-(S)-(-)-lactat
Formel: C₅H₁₀O₃
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004518
CAS-Nummer: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN-Nummer: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03850

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR