Molybdatophosphorsäure Hydrat, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
20616.138EA 89.8 EUR
20616.138 20616.184
Molybdatophosphorsäure Hydrat, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Schmelzpunkt: 78…90 °C
Dichte: 1.62 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149913
CAS-Nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN-Nummer: 3085
ADR: 5.1 (8),III
Merck Index: 12,07498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insolubility in Water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes test