Molybdatophosphorsäure Hydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00532.0025
1.00532.0100
1.00532.0025EA
143
EUR
1.00532.0025
1.00532.0100
Molybdatophosphorsäure Hydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Formel:
H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O Schmelzpunkt: 78…90 °C Dichte: 1.62 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149913 CAS-Nummer: 51429-74-4 EINECS: 234-713-5 UN-Nummer: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,07498 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 78 - 90 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 1825.28 g/mol (anhydrous substance) |
Bulk Density | 980 kg/m3 |
pH | (H2O) strongly acid |