Molybdatophosphorsäure Hydrat 80%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
206380250 206381000 206385000
ACRO206380250EA 50.4 EUR
ACRO206380250 ACRO206381000 ACRO206385000
Molybdatophosphorsäure Hydrat 80%
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
Schmelzpunkt: 78…90 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149913
CAS-Nummer: 51429-74-4
EINECS: 234-713-5
UN-Nummer: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07498
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-orange Adhering crystals
Assay ≥47.5 % (Mo)
Loss on drying ≤25 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤250 ppm
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm