β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
M7816-1EA
M7816-5X1EA
SIALM7816-1EAEA
97.6
EUR
SIALM7816-1EA
SIALM7816-5X1EA
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat, Sigma-Aldrich®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel:
C₆H₁₃NO₄S·1H₂O Molekulargewicht: 213.25 g/mol Schmelzpunkt: > 300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149409 CAS-Nummer: 145224-94-8 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...