β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat freie Säure ≥98%, kristallin, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
4014-07EA 8494.44 EUR
4014-07 4014-02 4014-04
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat freie Säure ≥98%, kristallin, ultrareines Bioreagenz für die Flüssigchromatographie, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Buffer for liquid chromatography and other molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molekulargewicht: 213.25 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm
Product Information (not a specification):
pKa at 20 degrees C = 6.15