1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium 1-pentanesulphonate monohydrate
76955-10G
76955-50G
SIAL76955-10GEA
90.1
EUR
SIAL76955-10G
SIAL76955-50G
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel:
C₅H₁₁NaO₃S·1H₂O Molekulargewicht: 192.21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007541 CAS-Nummer: 207605-40-1 EINECS: 245-208-4 |