1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Hydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 1-pentanesulphonate hydrate, n-Amylsulphonic acid, sodium salt hydrate
270370250
270371000
ACRO270370250EA
182
EUR
ACRO270370250
ACRO270371000
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Hydrat 99%
1-Pentansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel:
C₅H₁₁NaO₃S·xH₂O Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149548 CAS-Nummer: 1266615-65-9 EINECS: 245-208-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤9.6 % (K.F.) |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
Titration after Ion exchange | 98.5 to 101.5 % (On dried substance) |