Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
228680-100G 228680-500G 228680-5G
SIAL228680-100GEA 106 EUR
SIAL228680-100G SIAL228680-500G SIAL228680-5G
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Molekulargewicht: 225.31 g/mol
Schmelzpunkt: 95…98.5 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,03443