Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
424311000 424315000
ACRO424311000EA 60.6 EUR
ACRO424311000 ACRO424315000
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat ACS
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Formel: (C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
Schmelzpunkt: 95…98,5 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150617
CAS-Nummer: 20624-25-3
EINECS: 205-710-6
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03443
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Solubility (in water) Passes test
Sensitivity (to Copper) Passes test
Sodium (Na) 30.5 to 32.5 % (as Na2SO4)