Kupfer(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Cupric sulphate
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 146.1 EUR
35185-1L 35185-6X1L
Kupfer(II)sulfat 0.1 M CuSO4 volumetrische Lösung, Fluka™
Kupfer(II)sulfat
Formel: CuSO₄
Molekulargewicht: 159.61 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 200
Dichte: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-Nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Merck Index: 12,02722
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001