Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
21056-1KG-F 21056-250G-F 21056-50G-F
SIAL21056-1KG-FEA 386 EUR
SIAL21056-1KG-F SIAL21056-250G-F SIAL21056-50G-F
Calciumacetat xHydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumacetat xHydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Ca·nH₂O
Molekulargewicht: 176.18 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00150019
CAS-Nummer: 114460-21-8
EINECS: 200-540-9