Calciumacetat xHydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
Acetic acid calcium salt hydrate, Calcium di(acetate) hydrate, Calcium acetate hydrate
P011.1
P011.2
ROTHP011.1EA
68.5
EUR
ROTHP011.1
ROTHP011.2
Calciumacetat xHydrat
Calciumacetat xHydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·nH₂O Molekulargewicht: 176.18 g/mol Dichte: 1.5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 114460-21-8 EINECS: 200-540-9 |