Magnesiumsulfat 2.5 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
83266-100ML-F 83266-500ML-F
SIAL83266-100ML-FEA 83.4 EUR
SIAL83266-100ML-F SIAL83266-500ML-F
Magnesiumsulfat 2.5 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Molekulargewicht: 120.37 g/mol
Schmelzpunkt: 1127
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-Nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM