Calciumacetat Monohydrat ≥99% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 5743-26-0
Molecular Formula: C4H6CaO4.H2O
Formula Weight: 176.18 (158.17anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.5
Appearance: White
Melting Point: dec.
Beilstein Reference: 3692527
Merck Reference: 14,1646
MDL No.: MFCD00150019
Formel:
(H₃CCOO)₂Ca·1H₂O Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 1,5 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150019 CAS-Nummer: 5743-26-0 EINECS: 200-540-9 Merck Index: 14,1646 |