Natriumhydroxid 2 M NaOH (2N) ≥99,5% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 21.04 EUR
71474-1L 71474-2.5L
Natriumhydroxid 2 M NaOH (2N) ≥99,5% volumetrische Lösung, Fluka™
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekulargewicht: 40 g/mol
Siedepunkt: 105…140 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –12 – –10 °C.
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)