Kaliumiodat/-iodid (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N in wässriger Lösung stabilisiert volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
160274XEA 52.2 EUR
160274X 160276Q
Kaliumiodat/-iodid (0,713 g/L KIO₃) 0.02 N in wässriger Lösung stabilisiert volumetrische Lösung
Kaliumiodat/-iodid
Standardlösung für die Bestimmung von Sulfit in Kesselwasser.
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Potassium iodate) 0.7126 - 0.7140 g/l