Zink-Standardlösung, 10.000 mg/l Zn in verd. Salpetersäure (aus Zn) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
456392KEA
290
EUR
456392K
456394M
Zink-Standardlösung, 10.000 mg/l Zn in verd. Salpetersäure (aus Zn) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Zink-Standards
Zn gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.