Terbium-Standardlösung, 10000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb4O7) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14383.AD 14383.AE 14383.AP
14383.ADEA 65.5 EUR
14383.AD 14383.AE 14383.AP
Terbium-Standardlösung, 10000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb4O7) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Terbium-Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Traceable to NIST
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST.