Selen-Standardlösung, 1000 mg/L Se in 0,5 M Salpetersäure (aus SeO2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Lieferant: Merck
1.19796.0100
1.19796.0500
1.19796.0100EA
42.7
EUR
1.19796.0100
1.19796.0500
Selen-Standardlösung, 1000 mg/L Se in 0,5 M Salpetersäure (aus SeO2) Certipur® Standard für die AAS, Supelco®
Standards
Kationischer Standards
Selen-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf SRM von NIST