Ruthenium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ru in 10%iger Salzsäure (aus RuCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455922KEA
353
EUR
455922K
455924M
Ruthenium-Standardlösung, 1.000 mg/l Ru in 10%iger Salzsäure (aus RuCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Ruthenium-Standards
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.