Rhodium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rh in 10%iger Salzsäure (aus RhCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455882TEA 1640 EUR
455882T 455884V
Rhodium-Standardlösung, 1.000 mg/l Rh in 10%iger Salzsäure (aus RhCl₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Rhodium-Standards
RhCl₃.3H₂O gelöst in HCl 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.