Quecksilber-Standardlösung, 1.000 mg/l Hg in verd. Salpetersäure (aus Hg) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455662JEA
150
EUR
455662J
455664L
Quecksilber-Standardlösung, 1.000 mg/l Hg in verd. Salpetersäure (aus Hg) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Quecksilber-Standards
Hg gelöst in HNO₃ 10%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.