Quecksilber-Standardlösung, 1.000 mg/l Hg in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Lieferant: VWR Chemicals
86682.260EA
44.1
EUR
86682.260
86682.180
Quecksilber-Standardlösung, 1.000 mg/l Hg in 10%iger Salpetersäure AVS TITRINORM Standard für die AAS
Standards
Kationischer Standards
Quecksilber-Standards
- Rückführbar auf SRM von NIST
- Entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025
- Geliefert mit Analysenzertifikat. Genauigkeit ±0,3%